主要文書
8.56088
Sigma-Aldrich
Glycinol 2-chlorotrityl resin
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
beads
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
詳細
Resin for the synthesis of peptidyl-aminoglycinol by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 01-64-0087
アナリシスノート
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.40 - 0.90 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 200 -400 mesh.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1