安全性情報
94077
Sigma-Aldrich
H-Pro-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.6 mmol/g loading
別名:
L-Proline 2-chlorotrityl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
フォーム
crystals
品質水準
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.6 mmol/g loading
粒径
75-150 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
アプリケーション
H-Pro-2-ClTrt resin is an acid-labile peptide reagent commonly used to prepare protected peptides by solid-phase peptide synthesis using the Fmoc strategy.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94077-VAR-F:
94077-BULK-F:
94077-1G-F:
94077-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro and ex vivo studies on angiotensin-i converting enzyme (Ace) inhibitory activity of short synthetic peptides
Yakimova B, et al.
Farmacia, 69(2), 307-313 (2021)
資料
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids