安全性情報
90254
Sigma-Aldrich
H-Cys(Trt)-2-ClTrt resin
extent of labeling: ~0.7 mmol/g loading
別名:
S-Trityl-L-cysteine 2-chlorotrityl ester polymer-bound
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
形状
crystals
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.7 mmol/g loading
粒径
80-160 μm
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90254-1G-F:
90254-VAR-F:
90254-BULK-F:
90254-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids
2-Chlorotrityl Resins Preloaded with N-α-Fmoc-Protected Amino Acids