Merck
8.56072
Sigma-Aldrich
H-Asp(OtBu)-H NovaSyn® TG resin
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
NovaSyn® TG
Novabiochem®
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
詳細
Pre-loaded resin for synthesis of peptides containing C-terminal aspartic acid aldehyde.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-3722
法的情報
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1