主要文書
8.53103
Sigma-Aldrich
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH
(cryst) Novabiochem®
別名:
Boc-D-Lys(2-Cl-Z)-OH, N-α-t.-Boc-N-ε-2-chloro-CBZ-D-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H27ClN2O6
CAS番号:
分子量:
414.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(cccc1)COC(=O)NCCCC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C19H27ClN2O6/c1-19(2,3)28-18(26)22-15(16(23)24)10-6-7-11-21-17(25)27-12-13-8-4-5-9-14(13)20/h4-5,8-9,15H,6-7,10-12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t15-/m1/s1
InChI Key
ATUMDPHEFWGCJF-OAHLLOKOSA-N
詳細
Standard building block for introduction of D-lysine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0046
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): +7.5 - +12.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear solution
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2