主要文書
8.53063
Sigma-Aldrich
Boc-Arg(Mtr)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Arg(Mtr)-OH, N-α-t.-Boc-N G-(4-Methoxy-2,3,6 trimethylbenzenesulfonyl)-L-arginine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H34N4O7S
CAS番号:
分子量:
486.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N\C(=[N+H]\CCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])\N)c1c(c(c(cc1C)OC)C)C
InChI
1S/C21H34N4O7S/c1-12-11-16(31-7)13(2)14(3)17(12)33(29,30)25-19(22)23-10-8-9-15(18(26)27)24-20(28)32-21(4,5)6/h11,15H,8-10H2,1-7H3,(H,24,28)(H,26,27)(H3,22,23,25)/t15-/m0/s1
InChI Key
CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
詳細
Building block of the introduction of N-terminal arginine amino-acid residues by Boc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Literature references
[1] E. Atherton, et al. (1983) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1060.
[2] E. Atherton, et al. (1985) J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1, 2065.
関連事項
Replaces: 04-12-0113
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3