主要文書
8.53066
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Glu-OH, N-α-t.-Boc-L-glutamic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO6
CAS番号:
分子量:
247.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
110-113 °C (decomposition)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(16)11-6(8(14)15)4-5-7(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,11,16)(H,12,13)(H,14,15)/p-2/t6-/m0/s1
InChI Key
AQTUACKQXJNHFQ-LURJTMIESA-L
詳細
Derivative of synthesis of side-chain modified glutamic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0119
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -15.5 - -12.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3