主要文書
8.52344
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-α-methyl-N-in-t-butoxycarbonyl-L-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H32N2O6
CAS番号:
分子量:
540.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](N(C)C(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C32H32N2O6/c1-32(2,3)40-31(38)34-18-20(21-11-9-10-16-27(21)34)17-28(29(35)36)33(4)30(37)39-19-26-24-14-7-5-12-22(24)23-13-6-8-15-25(23)26/h5-16,18,26,28H,17,19H2,1-4H3,(H,35,36)/t28-/m0/s1
InChI Key
YMZUDCKQUKFBIR-NDEPHWFRSA-N
詳細
Building block for introduction of N-α-methyl-tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3