主要文書
8.52333
Sigma-Aldrich
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
Novabiochem®
別名:
(S)-N-Fmoc-alpha-4-n-pentenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO4
CAS番号:
分子量:
379.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
alkene
保管温度
15-25°C
SMILES記法
N([C@](CCCC=C)(C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m0/s1
InChI Key
MRJFPZWLOJOINV-QHCPKHFHSA-N
詳細
Building block for introduction of α-n-pentenyl-alanine peptides by Fmoc SPPS.
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3