Merck
F6437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(pentenyl)Ala-OH
≥97% (HPLC)
別名:
(R)-N-Fmoc-α-4-n-pentylalanine, Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO4
CAS番号:
分子量:
379.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m1/s1
InChI Key
MRJFPZWLOJOINV-HSZRJFAPSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3