8.52259
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate
Novabiochem®
別名:
(9-Fluorenylmethyl) chloroformate, (9-Fluorenylmethyl) chloroformate, Chloroformic acid 9-fluorenmethyl ester, Chloroformic acid 9-fluorenylmethyl ester, FMOCCl
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClO2
CAS番号:
分子量:
258.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
249-313-6
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
60-63 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C15H11ClO2/c16-15(17)18-9-14-12-7-3-1-5-10(12)11-6-2-4-8-13(11)14/h1-8,14H,9H2
InChI Key
IRXSLJNXXZKURP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Reagent for introduction of the Fmoc protecting group [1].
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
Literature references
[1] L.A.Carpino et al. (1987) Acc. Chem. Res., 20, 401.
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
Appearance of substance (visual): powder
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3