Merck
8.52258
Sigma-Aldrich
Fmoc-1-methyl-L-histidine
Novabiochem®
別名:
Fmoc-1-methyl-L-histidine, Fmoc-1-Methyl-L-Histidine,Fmoc-His(τ-Me)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H21N3O4
CAS番号:
分子量:
391.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[n]1(cnc(c1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H21N3O4/c1-25-11-14(23-13-25)10-20(21(26)27)24-22(28)29-12-19-17-8-4-2-6-15(17)16-7-3-5-9-18(16)19/h2-9,11,13,19-20H,10,12H2,1H3,(H,24,28)(H,26,27)/t20-/m0/s1
InChI Key
SLWOFHRSEVVUHM-FQEVSTJZSA-N
詳細
Building block for the incorporation of 1-methylhistidine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
アプリケーション
Fmoc-1-methyl-L-histidine Novabiochem®. CAS 202920-22-7, molar mass 391.42 g/mol.
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3