主要文書
8.52161
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-His(Trt)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-im-trityl-D-histidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C40H33N3O4
CAS番号:
分子量:
619.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[n]4(cnc(c4)C[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m1/s1
InChI Key
XXMYDXUIZKNHDT-DIPNUNPCSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-1057
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 3.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3