Key Documents
8.51222
Sigma-Aldrich
Oxyma Pure B
Novabiochem®
別名:
Oxyma Pure B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.14
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
powder
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
mp
137-142 °C
密度
1.6 g/cm3
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H7N3O4/c1-8-4(10)3(7-13)5(11)9(2)6(8)12/h13H,1-2H3
InChI Key
BVSCIXRAKUKIET-UHFFFAOYSA-N
詳細
Novabiochem®
アナリシスノート
Color (visual): white to beige
Appearance of substance (visual): powder
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3