安全性情報
8.51094
Sigma-Aldrich
Fmoc-Oxyma
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Oxyma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H16N2O5
分子量:
364.35
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-8°C
詳細
A novel derivative for introduction of Fmoc protecting group to hindered amino acids with negligible formation of β-alanyl related impurities [1].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
アナリシスノート
Colour (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3