主要文書
8.51071
Sigma-Aldrich
Mca-OH
Novabiochem®
別名:
Mca-OH, 7-Methoxycoumarin-4-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10O5
CAS番号:
分子量:
234.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: fluorescent-labelling reagent
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c(c(c[c]1=O)CC(=O)O)ccc(c2)OC
InChI
1S/C12H10O5/c1-16-8-2-3-9-7(4-11(13)14)5-12(15)17-10(9)6-8/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
ZEKAXIFHLIITGV-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-Methoxycoumarin (Mca) fluoresces at 405 nm when stimulated at 340 nm, and is most commonly used in conjunction with 2,4-dinitrophenyl quenching group.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
関連事項
Replaces: 01-63-0111
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3