8.51029
N-Biotinyl-NH-(PEG)₂-COOH . DIPEA (20 atoms)
Novabiochem®
別名:
N-Biotinyl-NH-(PEG)₂-COOH . DIPEA (20 atoms), O-(N-Biotinyl-3-aminopropyl)-O′-(N-glutaryl-3-aminopropyl)-diethyleneglycol · DIPEA
About This Item
おすすめの製品
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Biotinylations
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
131-136 °C
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S1[C@H]([C@H]2NC(=O)N[C@H]2C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOC(=O)O.N(C(C)C)(C(C)C)CC
InChI
1S/C17H29N3O7S.C8H19N/c21-14(18-5-6-25-7-8-26-9-10-27-17(23)24)4-2-1-3-13-15-12(11-28-13)19-16(22)20-15;1-6-9(7(2)3)8(4)5/h12-13,15H,1-11H2,(H,18,21)(H,23,24)(H2,19,20,22);7-8H,6H2,1-5H3/t12-,13-,15-;/m0./s1
InChI Key
YOALVTBRBBZXGM-HZPCBCDKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Biotinylation Reagents for Peptide Synthesis
関連事項
アナリシスノート
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (50 mg in 1 ml NMP): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK
WGK 3