Merck
8.45027
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
Msynthplus
別名:
N-Chlorosuccinimide, NCS, Succinchlorimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4ClNO2
CAS番号:
分子量:
133.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
204-878-8
品質水準
フォーム
powder
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
bp
216.5 °C
mp
146-151 °C
転移温度
flash point >110 °C
密度
1.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
InChI Key
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Color (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 151 °C
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
法的情報
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2