主要文書
8.07971
Sigma-Aldrich
Succinimide
for synthesis
別名:
Succinimide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5NO2
CAS番号:
分子量:
99.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-635-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
14000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-6 (200 g/L in H2O)
mp
121-124 °C
転移温度
flash point 201 °C
溶解性
330 g/L
密度
1.4 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C4H5NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H2,(H,5,6,7)
InChI Key
KZNICNPSHKQLFF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 120 °C
Melting range (upper value): ≤ 126 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1