安全性情報
CF0044
Sigma-Aldrich
Tetrafluoropropyl azide
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
別名:
2,2,3,3-tetrafluoropropanyl azide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3F4N3
CAS番号:
分子量:
157.07
UNSPSCコード:
12352125
NACRES:
NA.06
品質水準
濃度
0.5 M in 1,2-dimethoxyethane
SMILES記法
FC(F)C(CN=[N+]=[N-])(F)F
InChI
1S/C3H3F4N3/c4-2(5)3(6,7)1-9-10-8/h2H,1H2
InChI Key
CDMWKAMPYXSCJY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Tetrafluoropropyl azide is a fluoroalkyl azide reagent active in copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (click reaction). The usage of this and other perfluoroalkyl reagents in this family allows for the previously challenging inclusion of fluorinated species as building blocks for click reactions.
Learn more about fluorinated click chemistry
Automate your fluorination reactions with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
41.0 °F
引火点(℃)
5 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CF0044-5ML:
CF0044-10ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)