Merck
8.44009
Sigma-Aldrich
オクタメチルトリシロキサン
for synthesis
別名:
Octamethyltrisiloxane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
CAS番号:
分子量:
236.53
Beilstein:
1753063
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
203-497-4
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
153 °C (lit.)
mp
−82 °C (lit.)
転移温度
flash point 29 °C
密度
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
InChI Key
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
合成用
アプリケーション
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
29 °C - (External MSDS)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体