安全性情報
8.43982
Sigma-Aldrich
Indium(III)-sulfate
anhydrous, for synthesis
別名:
Indium(III)-sulfate, anhydrous
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
In2O12S3
CAS番号:
分子量:
517.82
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
236-689-1
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
フォーム
solid
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[In]2(O[S](=O)(=O)O2)O[S](=O)(=O)O[In]1O[S](=O)(=O)O1
InChI
1S/2In.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI Key
XGCKLPDYTQRDTR-UHFFFAOYSA-H
詳細
for synthesis
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3