Merck
288721
Sigma-Aldrich
Indium(III) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
In2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
517.82 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: indium
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
O.[In+3].[In+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2In.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
InChI Key
XUVCWJBXGHOWID-UHFFFAOYSA-H
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288721-VAR:
288721-BULK:
288721-50G:4548173313689
288721-10G:4548173313672
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)