主要文書
8.43961
Sigma-Aldrich
D-Glucoronic acid
for synthese
別名:
D-Glucoronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H10O7
CAS番号:
分子量:
194.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
229-486-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
mp
160-164 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
InChI
1S/C6H10O7/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h1-5,8-11H,(H,12,13)/t2-,3+,4-,5-/m0/s1
InChI Key
IAJILQKETJEXLJ-QTBDOELSSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3