安全性情報
8.43944
Sigma-Aldrich
Propanephosphonic acid anhydride
(50% solution in Dimethyl formamide) for synthesis T3P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
bp
153 °C/1013 hPa (Dimethylformamide)
転移温度
flash point 58 °C (Dimethylformamide)
密度
1.094 g/cm3
保管温度
2-8°C
アナリシスノート
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Dimethylformamide (calculated): ≤ 50.0 %
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
136.4 °F - (Dimethylformamide)
引火点(℃)
58 °C - (Dimethylformamide)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体