Merck
8.43899
Sigma-Aldrich
Sodium molybdate dihydrate
for synthesis
別名:
Sodium molybdate dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
MoNa2O4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
241.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-551-7
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
crystals
有効性
4233 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9-10 (20 °C, 840 g/L in H2O)
mp
687 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解性
840 g/L
密度
2.71 g/cm3 at 22 °C (for the dihydrate)
かさ密度
1000‑1400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mo](=O)(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
InChI
1S/Mo.2Na.4O/q;2*+1;;;2*-1
InChI Key
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1