Merck
8.43877
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Sodium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BF4Na
CAS番号:
分子量:
109.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
237-340-6
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
mp
384 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na][B](F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
InChI Key
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1