安全性情報
8.43602
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-o-toluidine
for synthesis
別名:
N-Ethyl-o-toluidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
202-354-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
445 °C
有効性
2400 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.2-5.9 % (v/v)
bp
217 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
転移温度
flash point 88 °C
溶解性
1 g/L
密度
0.95 g/mL
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI Key
MWOUGPLLVVEUMM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.951
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体