主要文書
8.43377
Sigma-Aldrich
DL-Tartaric acid
for synthesis
別名:
DL-Tartaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O6
CAS番号:
分子量:
150.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
205-105-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
solid
自己発火温度
425 °C
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198-204 °C
転移温度
flash point 210 °C
溶解性
215 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI Key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 198 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
410.0 °F - closed cup
引火点(℃)
210 °C - closed cup