安全性情報
8.42712
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloropyridazine
for synthesis
別名:
3,6-Dichloropyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2Cl2N2
CAS番号:
分子量:
148.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
205-478-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
mp
72 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1nnc(cc1)Cl
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-2-4(6)8-7-3/h1-2H
InChI Key
GUSWJGOYDXFJSI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 69 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3