Merck
734993
Sigma-Aldrich
3-フェニル-1H-ピラゾール-4-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
3-フェニルピラゾール-4-カルバルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8N2O
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
142-147 °C
官能基
aldehyde
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=Cc1c[nH]nc1-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2O/c13-7-9-6-11-12-10(9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,11,12)
InChI Key
OCCFXKQCKSLEII-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
734993-5G:
734993-VAR:
734993-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)