Key Documents
8.41874
Sigma-Aldrich
Tetraheptylammonium iodide
for synthesis
別名:
Tetraheptylammonium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H60IN
CAS番号:
分子量:
537.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
222-570-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
mp
121-124 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C28H60N.HI/c1-5-9-13-17-21-25-29(26-22-18-14-10-6-2,27-23-19-15-11-7-3)28-24-20-16-12-8-4;/h5-28H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
KCSOHLKZTZMKQA-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 121 °C
Melting range (upper value): ≤ 124 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3