Key Documents
8.41828
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
for synthesis
別名:
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
213.7
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
212-909-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
mp
155-156 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H15NO.ClH/c1-12(2)9-8-11(13)10-6-4-3-5-7-10;/h3-7H,8-9H2,1-2H3;1H
InChI Key
DKNDBIIKSJWQFL-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
3-(Dimethylamino)-propiophenone hydrochloride for synthesis. CAS 879-72-1, molar mass 213.7 g/mol.
アナリシスノート
Assay (argentometric)≥ 99.0 %Identity (IR)passes test
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3