特徴
DNase free
RNase free
Pure packed
包装
pack of 960 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3551
最大容量
200 μL
サイズ
0.5-200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
Micropoint design and 10 μl reference mark for accurate sample handling.
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.