蒸気圧
1 mmHg ( 50 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.526 (lit.)
n20/D 1.527
bp
218 °C (lit.)
mp
17-19 °C (lit.)
密度
1.009 g/mL at 20 °C
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
KRIOVPPHQSLHCZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61074-VAR:
61074-BULK:
61074-5ML:
61074-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)