主要文書
8.41731
Sigma-Aldrich
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
別名:
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H3Cl3O3
CAS番号:
分子量:
265.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
224-594-8
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
bp
180 °C/21 hPa
mp
33-37 °C
転移温度
flash point >112 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClC(=O)c1cc(cc(c1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
InChI Key
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup