主要文書
8.41331
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzoyl chloride
for synthesis
別名:
Pentafluorobenzoyl chloride, Perfluorobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7ClF5O
CAS番号:
分子量:
230.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
218-842-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
158-159 °C/1013 hPa
密度
1.664 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)C(=O)Cl)F)F
InChI
1S/C7ClF5O/c8-7(14)1-2(9)4(11)6(13)5(12)3(1)10
InChI Key
MYHOHFDYWMPGJY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • GC-MS analysis of biological nitrate and nitrite using pentafluorobenzyl bromide in aqueous acetone: A dual role of carbonate/bicarbonate as an enhancer … A study on the non-catalytic role of carbonate/bicarbonate in derivatization reactions with pentafluorobenzoyl chloride (D Tsikas, 2021).
  • Photoconjugation of temperature-and pH-responsive polymer with silica nanoparticles for separation and enrichment of bacteria A method involving amidation reaction between amino-functionalized silica and pentafluorobenzoyl chloride (H Zheng, H Gong, L Cao, H Lin, L Ye, 2021).
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.658 - 1.662
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3