安全性情報
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
別名:
Chrysene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352127
EC Index Number:
205-923-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
crystals
bp
448 °C
mp
256-258 °C
溶解性
<0.0001 g/L
密度
1.274 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
c21c(c4c(cc2)cccc4)ccc3c1cccc3
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
InChI Key
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3