Merck
B2209
Sigma-Aldrich
ベンズ[a]アントラセン
99%
別名:
1,2-ベンゾアントラセン, テトラフェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12
CAS番号:
分子量:
228.29
Beilstein:
1909298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI Key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... CYP1A2(1544)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ベンズ[a]アントラセンは、 トリベンゾ[a,c,f] テトラフェンなどの他の多環芳香族炭化水素の合成に使用されます。2また、リン光を生じるためにも使用されます。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
B2209-VAR:
B2209-500MG:4548173947570
B2209-1G:4548173947563
B2209-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, Structural and Spectroscopic Characterization of Four [(η6?PAH) Cr (CO)3] Complexes (PAH= Pyrene, Perylene, Chrysene, 1, 2?Benzanthracene).
Arrais A, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 2004(7), 1505-1513 (2004)
Direct arylation of polycyclic aromatic hydrocarbons through palladium catalysis.
Mochida K, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(28), 10716-10719 (2011)
Crystal induced phosphorescence from Benz (a) anthracene microcrystals at room temperature.
Maity S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 157, 61-68 (2016)
Yi-Rui Wu et al.
Bioresource technology, 101(24), 9666-9672 (2010-08-10)
An investigation was undertaken on the biodegradation of two kinds of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), anthracene (ANT) and benz[a]anthracene (BAA), by fungi isolated from PAH-contaminated mangrove sediments environment in Ma Wan, Hong Kong. ANT (50mg l(-1)) and BAA (20mg l(-1))
Sona Marvanová et al.
Chemical research in toxicology, 21(2), 503-512 (2008-01-22)
Monomethylated benz[ a]anthracenes (MeBaAs) are an important group of methylated derivatives of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). Although the methyl substitution reportedly affects their mutagenicity and tumor-initiating activity, little is known about the impact of methylation on the effects associated with