安全性情報
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
別名:
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O4
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
212-095-8
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
bp
108-110 °C/14.7 hPa
mp
1.5 °C
転移温度
flash point 94 °C
密度
1.067 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体