Key Documents
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
別名:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3Cl2NO
CAS番号:
分子量:
188.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
220-040-4
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
bp
80 °C/1 hPa
mp
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
InChI Key
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3