Key Documents
8.41389
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate
for synthesis
別名:
2′,4′,6′-Trihydroxyacetophenone monohydrate, 2-Acetylphloroglucinol, Phloroacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O4 · xH2O
CAS番号:
分子量:
168.15 (anhydrous basis)
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-556-5
品質水準
アッセイ
≥99.0% (HPLC)
形状
powder
mp
221-222 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)8-6(11)2-5(10)3-7(8)12/h2-3,10-12H,1H3
InChI Key
XLEYFDVVXLMULC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3