主要文書
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
別名:
α-Benzoin oxime, Cuprone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H13NO2
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
207-127-2
フォーム:
powder
フォーム
powder
mp
153-154 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
InChI Key
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3