Merck
8.41297
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
別名:
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H10O2
CAS番号:
分子量:
138.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
210-293-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
形状
powder
mp
62-64 °C
溶解性
158 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
InChI Key
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3