主要文書
8.41133
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
別名:
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6Cl2O
CAS番号:
分子量:
177.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
217-299-0
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
bp
148-151 °C
mp
38-39 °C
転移温度
flash point >110 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup