Merck
Y0001622
2,4-Dichlorobenzyl alcohol impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3CH2OH
CAS番号:
分子量:
177.03
Beilstein:
2082362
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
2,4-dichlorobenzyl alcohol
メーカー/製品名
EDQM
bp
148-151 °C (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
InChI Key
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
2,4-Dichlorobenzyl alcohol impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
Y0001622-1EA:
Y0001622:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)