主要文書
8.40056
Sigma-Aldrich
4,4′-Difluorodiphenylmethane
for synthesis
別名:
4,4′-Difluorodiphenylmethane, Bis(4-fluorophenyl)methane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.22
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
207-274-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
bp
265 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H10F2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h1-8H,9H2
InChI Key
DXQVFHQUHOFROC-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
4,4′-Difluorodiphenylmethane for synthesis. CAS 457-68-1, molar mass 204.22 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.157 - 1.161Identity (IR)passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3