Merck
8.24566
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
別名:
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Pt
CAS番号:
分子量:
265.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-034-1
NACRES:
NA.22
製品名
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
品質水準
フォーム
powder
有効性
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
密度
6.1 g/cm3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
ピクトグラム
CorrosionHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2