solid
有効性
240 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1-2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
205 °C
溶解性
275 g/L
かさ密度
310 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4;;/h1-3,9H,7-8H2;2*1H
InChI Key
KQEIJFWAXDQUPR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3