安全性情報
8.22281
Sigma-Aldrich
Indole
for synthesis
別名:
Indole, 2,3-Benzopyrrole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H7N
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
204-420-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.016 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
有効性
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
790 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.9 (20 °C, 1000 g/L in H2O)
bp
253 °C/1013 hPa
mp
52 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
230 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H7N/c1-2-4-8-7(3-1)5-6-9-8/h1-6,9H
InChI Key
SIKJAQJRHWYJAI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 50 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
249.8 °F - closed cup
引火点(℃)
121 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8222810025:
8222810000:
JP18222819010:
8222810100:
8222819999:
試験成績書(COA)